Läs mer
N-metyl-2-(morfolinosulfonyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412264
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10412264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10163274 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10412264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69646DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 941717-08-4
Molekylformel C12H18N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 270.35
MDL-nummer MFCD09879987
InChI-nyckel ASGSHKVYZRSASF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-morpholinosulfonyl benzylamine, 4-2-methylamino methyl phenylsulphonyl morpholine, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methyl amine, 4-2-methylamino methyl phenylsulfonyl morpholine, n-methyl-1-2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229774
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-morfolin-4-ylsulfonylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 270.35
Procent renhet 97%