Läs mer
N-Methyl-2-nitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-nitroaniline |
| CAS | 612-28-2 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzenamine','N-methyl-2-nitro-, Aniline','N-methyl-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-2-nitrobenzenamine, (Methyl)(2-nitrophenyl)amine, 2-(Methylamino)nitrobenzene, 2-Nitro-N-methylaniline, 4-(N-Methylamino)-3-nitrobenzene, N-Methyl-2-nitroaniline, N-Methyl-o-nitroaniline, NSC 86672, o-(Methylamino)nitrobenzene, o-Nitro-N-methylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9(10)11/h2-5,8H,1H3 |
| LEDER | CNc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-nitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0586 |