Läs mer
N-metyl-2-(fenoximetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10012324
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10012324 250 mg 250mg
10143724 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10012324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58546CB
Kemiska identifierare
CAS 892502-17-9
Molekylformel C15H17NO
Molekylvikt (g/mol) 227.307
MDL-nummer MFCD09025894
InChI-nyckel WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
PubChem CID 18525895
IUPAC-namn N-metyl-l-[2-(fenoximetyl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 227.31
Procent renhet 97%