Läs mer
N-metyl-2-(fenoximetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 227.31 |
| Procent renhet | 97% |