missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride (N-Methyl-PEA HCl) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal

Produktkod. 30462511
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462511 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462511 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.5401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride
CAS 4104-43-2
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H13 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride, N-Methyl-PEA HCl
InChI formel InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7-8H2,1H3;1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.CNCCc1ccccc1
IUPAC-namn N-methyl-2-phenylethanamine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 171.67
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 171.0815 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.