Läs mer
N-Methyl-2-phenylethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-phenylethylamine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 135.1048 |