Läs mer
N-Methyl-2-phenylpropionamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-phenylpropionamide |
| CAS | 58265-30-8 |
| Molekylformel | C10H13NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N,α-Dimethylbenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-8(10(12)11-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C1=CC=CC=C1)C(NC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vikt | 163.1 |