Läs mer
N-metyl-(2-fenylpyrimidin-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10654005
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10654005 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10113414 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10654005 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66346CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 921939-11-9
Molekylformel C12H13N3
Molekylvikt (g/mol) 199.257
MDL-nummer MFCD09879949
InChI-nyckel BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 24229727
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-fenylpyrimidin-5-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.26
Procent renhet 97%