Läs mer
N-Methyl-2-piperidinemethyl-d5 Chloride, TRC
Produktkod. 30476999
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30476999 250 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30476999 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM324812250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-piperidinemethyl-d5 Chloride
CAS 1795025-62-5
Molekylformel C7H9D5ClN
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Methyl-2-chloromethylpiperidine-d5, 2-Chloromethyl-1-methylpiperidine-d5
InChI formel InChI=1S/C7H14ClN/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,6D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])Cl
IUPAC-namn 2-[chloro(dideuterio)methyl]-1-(trideuteriomethyl)piperidine
Molekylvikt (g/mol) 152.68
Formel vikt 152.1129
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.