missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-2-piperidinemethyl-d5 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-piperidinemethyl-d5 Chloride |
| CAS | 1795025-62-5 |
| Molekylformel | C7H9D5ClN |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2-chloromethylpiperidine-d5, 2-Chloromethyl-1-methylpiperidine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC-namn | 2-[chloro(dideuterio)methyl]-1-(trideuteriomethyl)piperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.68 |
| Formel vikt | 152.1129 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?