Läs mer
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17931926
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
17931926 25 mg
17923616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17931926 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0587.030025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride
CAS 2095467-43-7
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H19 N3 . 3 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trihydrochloride, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trihydrochloride, Betahistine Impurity C as Trihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
LEDER Cl.Cl.Cl.CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2
IUPAC-namn N-methyl-2-pyridin-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)ethanamine;trihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 350.71
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 349.0879 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.