Läs mer
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride |
| CAS | 2095467-43-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H19 N3 . 3 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trihydrochloride, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trihydrochloride, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trihydrochloride, Betahistine Impurity C as Trihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| LEDER | Cl.Cl.Cl.CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-pyridin-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)ethanamine;trihydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?