Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.
These solvents are specially produced to a water specification of less than 50 ppm (<0.0050%).
Many solvents go well beyond that and are routinely produced to lower than 5 ppm (<0.0005%).
All packaging steps and materials are especially designed to retain solvent dryness and ensure product integrity. Before filling, amber glass bottles are oven-dried to remove all traces of water, then filled under dry nitrogen and sealed with a special cap.
The water content itself is strictly controlled by coulometric Karl Fischer analysis (Hydranal™) and actual results are printed on the label.
This line is packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy.