Läs mer
N-metyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320697
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11320697 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10174004 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320697 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52246CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 906352-71-4
Molekylformel C13H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 221.3
MDL-nummer MFCD09064962
InChI-nyckel ZTMRIJRRCHAUNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-tetrahydropyran-4-yloxy benzylamine, n-methyl-1-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 2-oxan-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzyl amine, n-methyl-1-2-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;phenyl ;methanamine
PubChem CID 24229518
IUPAC-namn N-metyl-l-[2-(oxan-4-yloxi)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1OC2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.3
Procent renhet 95%