Läs mer
n-metyl-(2-tien-2-ylpyrimidin-5-yl)metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10431884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10431884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10706915 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10431884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66546CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 921939-14-2
Molekylformel C10H11N3S
Molekylvikt (g/mol) 205.279
MDL-nummer MFCD09879951
InChI-nyckel VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 24229733
IUPAC-namn N-metyl-1-(2-tiofen-2-ylpyrimidin-5-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.28
Procent renhet 90%