Läs mer
n-metyl-(2-tien-2-ylpyrimidin-5-yl)metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10706915
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706915 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10431884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10706915 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66546DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 921939-14-2
Molekylformel C10H11N3S
Molekylvikt (g/mol) 205.279
MDL-nummer MFCD09879951
InChI-nyckel VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 24229733
IUPAC-namn N-metyl-1-(2-tiofen-2-ylpyrimidin-5-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.28
Procent renhet 90%