Läs mer
N-metyl-(2-tiomorfolinopyrid-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541137
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11380677 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10624015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380677 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50546CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 906352-66-7
Molekylformel C11H17N3S
Molekylvikt (g/mol) 223.338
MDL-nummer MFCD09702364
InChI-nyckel KEXCZGSQJYTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, n-methyl-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229511
IUPAC-namn N-metyl-1-(2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCSCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.34
Procent renhet 97%