Läs mer
N-metyl-(2-tiomorfolinopyrid-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11380677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11380677 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10624015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380677 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50546CB
Kemiska identifierare
CAS 906352-66-7
Molekylformel C11H17N3S
Molekylvikt (g/mol) 223.338
MDL-nummer MFCD09702364
InChI-nyckel KEXCZGSQJYTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, n-methyl-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229511
IUPAC-namn N-metyl-1-(2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCSCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.34
Procent renhet 97%