Läs mer
N-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine |
| CAS | 34060-22-5 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-6-2-3-7-8(4-6)11-5-10-7/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| LEDER | CNc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | N-methyl-1,3-benzodioxol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |