Läs mer
N-metyl-3-(1,3-tiazol-2-yl)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzylamine |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 204.3 |
| Procent renhet | 95% |