Läs mer
N-metyl-3-(1,3-tiazol-2-yl)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10577874
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10577874 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10123964 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10577874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36546CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 892501-89-2
Molekylformel C11H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 204.291
MDL-nummer MFCD09025830
InChI-nyckel MNTPWZTYKCKBQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-1,3-thiazol-2-yl benzylamine, n-methyl-1-3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, methyl 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-thiazolyl, n-methyl-1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine
PubChem CID 18525729
IUPAC-namn N-metyl-1-[3-(1,3-tiazol-2-yl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.3
Procent renhet 95%