Läs mer
N-metyl-3-(1-metyl-lH-pyrazol-3-yl)bensylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10453204
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10453204 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10022134 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453204 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60646CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 910037-12-6
Molekylformel C12H15N3
Molekylvikt (g/mol) 201.273
MDL-nummer MFCD09065011
InChI-nyckel QTPPVJGJXALONT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, methyl 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine
PubChem CID 24229634
IUPAC-namn N-metyl-1-[3-(1-metylpyrazol-3-yl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NN(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.27
Procent renhet 90%