Läs mer
N-metyl-3-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396424
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10396424 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082254 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56146DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 892502-10-2
Molekylformel C12H15N3
Molekylvikt (g/mol) 201.273
MDL-nummer MFCD08690303
InChI-nyckel RXKBCAGRFVIQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 3-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525881
IUPAC-namn N-metyl-l-[3-(pyrazol-l-ylmetyl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC(=C1)CN2C=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.27
Procent renhet 90%