missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate, Mikromol™
Beskrivning
N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate |
| CAS | 2727061-30-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N . C2 H4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N.C2H4O2/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;1-2(3)4/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2.CC(=O)O |
| IUPAC-namn | acetic acid;N-methyl-3,3-diphenylpropan-1-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?