missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl 3,3-Diphenylpropionamide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl 3,3-Diphenylpropionamide-d3 |
| CAS | 1189967-22-3 |
| Molekylformel | C16H14D3NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(Methyl-d3)-beta-phenyl-benzenepropanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO/c1-17-16(18)12-15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,12H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3,3-diphenyl-N-(trideuteriomethyl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.33 |
| Formel vikt | 242.1498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?