Läs mer
N-Methyl-3,3-diphenylpropylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-3,3-diphenylpropylamine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 225.1517 |