Läs mer
n-metyl-(3-metoxitien-2-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10575754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10575754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10462114 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10575754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68646CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 944450-93-5
Molekylformel C7H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 157.23
MDL-nummer MFCD11841072
InChI-nyckel HDALHOAZSOWZLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiophen-2-yl methyl methyl amine, 3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-3-methoxythien-2-yl methylamine, 3-methoxy-2-methylamino methyl thiophene, 1-3-methoxythiophen-2-yl-n-methylmethanamine, 3-methoxy 2-thienyl methyl methylamine
PubChem CID 43811050
IUPAC-namn 1-(3-metoxitiofen-2-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=C(OC)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 157.24
Procent renhet 97%