Läs mer
n-metyl(3-metyl-2-furyl)metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10673045 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10535744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10673045 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55546CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 916766-86-4
Molekylformel C7H11NO
Molekylvikt (g/mol) 125.171
MDL-nummer MFCD09879907
InChI-nyckel KBNPUPCSMGGUHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylfuran-2-yl methyl amine, n-methyl 3-methyl-2-furyl methylamine, n-methyl 3-methylfur-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine, n,3-dimethyl, n-methyl-1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-methylamino methyl furan, methyl 3-methyl 2-furyl methyl amine
PubChem CID 24229550
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-metylfuran-2-yl)metanamin
LEDER CC1=C(OC=C1)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl(3-methyl-2-furyl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.17
Procent renhet 90%