Läs mer
N-Methyl-3-methylbenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452758
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452758 250 mg 250mg
15442758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56299.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74786-81-5
Molekylformel C9H11NO
Molekylvikt (g/mol) 149.193
MDL-nummer MFCD01211937
InChI-nyckel WKSODUAHKWBHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-methylbenzamide, 3,n-dimethylbenzamide, benzamide,n,3-dimethyl, benzamide, n,3-dimethyl-9ci, n-methyl 3-methylphenyl carboxamide
PubChem CID 966002
IUPAC-namn N,3-dimethylbenzamide
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-3-methylbenzamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 149.18
Procent renhet 97%