Läs mer
N-metyl-(3-metylisoxazol-5-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557684
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10557684 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10423204 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27046DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 401647-22-1
Molekylformel C6H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD08060065
InChI-nyckel UQKWKRSUELRKSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl-3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, methyl 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylisoxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n,3-dimethyl, 5-isoxazolemethanamine, n,3-dimethyl, methyl 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, n-methyl-n-3-methylisoxazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 25220779
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-metyl-l,2-oxazol-5-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(C)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 126.16
Procent renhet 97%