Läs mer
N-Methyl-3-nitrobenzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15490929
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490929 5 g 5g
15480929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63942.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
N-Methyl-3-nitrobenzylamine is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19499-61-7
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD04115408
InChI-nyckel NTPAPKLGADEFAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-nitrophenyl methanamine, n-methyl-n-3-nitrobenzyl amine, methyl 3-nitrophenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-nitro, 3-nitro-n-methylbenzylamine, n-methyl-3-nitrobenzylamine, n-3-nitrophenylmethyl methylamine, n-methyl-1-3-nitrophenyl methylamine
PubChem CID 409439
LEDER CNCC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-3-nitrobenzylamine
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Olja