Läs mer
N-metyl-3-fenoxibensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10762295 1 g 1g
10225864 250 mg 250mg
10002324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57146DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 129535-78-0
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD02089413
InChI-nyckel GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
PubChem CID 10512764
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-fenoxifenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 213.28
Procent renhet 97%