Läs mer
N-metyl-(3-fenylisoxazol-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10737875
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10737875 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10747875 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64546CB
Kemiska identifierare
CAS 852431-00-6
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD09055377
InChI-nyckel IUBUISGKALKRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n-methyl-3-phenyl, n-methyl-3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-methylamino methyl-3-phenylisoxazole, methyl-3-phenyl-isoxazol-5-ylmethyl-amine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine oxalate
PubChem CID 24229716
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-fenyl-l,2-oxazol-5-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(=NO1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%