Läs mer
N-metyl-3-fenylpropylamin, TRC
Produktkod. 30010406
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010406 100 mg
30009989 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010406 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325690100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23580-89-4
Molekylformel C10 H15 N
Molekylvikt (g/mol) 149.23
Synonym N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
IUPAC-namn N-metyl-3-fenylpropan-1-amin
LEDER CNCCCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material methyl(3-phenylpropyl)amine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Formel vikt 149.1204