Läs mer
N-metyl-3-fenylpropylamin, TRC
Produktkod. 30473949
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30473949 250 mg
1 options
Produktkod. 30473949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325690250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material methyl(3-phenylpropyl)amine
CAS 23580-89-4
Molekylformel C10 H15 N
Kvantitet 250 mg
Synonym N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
LEDER CNCCCc1ccccc1
IUPAC-namn N-metyl-3-fenylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 149.23
Formel vikt 149.1204