Läs mer
N-Methyl-3-pyridinebutanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-3-pyridinebutanamine |
| CAS | 3000-74-6 |
| Molekylformel | C10H16N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Metanicotine, Dihydrometanicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h4,6,8-9,11H,2-3,5,7H2,1H3 |
| LEDER | CNCCCCc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | N-methyl-4-pyridin-3-ylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.25 |
| Formel vikt | 164.1313 |