Läs mer
N-metyl-3-pyrimidin-2-ylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10357014
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10357014 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10183374 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357014 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56346CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 886851-49-6
Molekylformel C12H13N3
Molekylvikt (g/mol) 199.257
MDL-nummer MFCD09702386
InChI-nyckel AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 24229568
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-pyrimidin-2-ylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.26
Procent renhet 97%