Läs mer
N-Methyl-3-pyrrolidinyl Cyclopentylmandelate (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 303.1834 |