Läs mer
N-metyl-3-(trifluormetyl)bensylamin, 95 %
Produktkod. 15480839
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480839 5 g 5g
15470839 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63888.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 90390-07-1 | C9H10F3N | 189,181 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90390-07-1
Molekylformel C9H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 189.181
MDL-nummer MFCD04115410
InChI-nyckel JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
IUPAC-namn N-metyl-l-[3-(trifluormetyl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Färg Färglös
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Formel vikt 189.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Olja
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.