Läs mer
N-metyl-4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10787095 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56046CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 892502-08-8
Molekylformel C12H15N3
Molekylvikt (g/mol) 201.27
MDL-nummer MFCD08690302
InChI-nyckel BQLXMVISWVMAID-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 4-1h-pyrazole-1-yl methylbenzyl amine, methyl 4-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine, 3vr
PubChem CID 18525877
IUPAC-namn N-metyl-l-[4-(pyrazol-l-ylmetyl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.27
Procent renhet 97%