Läs mer
N-metyl-4-(lH-pyrazol-1-ylmetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787095
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10787095 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10245884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10787095 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56046DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 892502-08-8
Molekylformel C12H15N3
Molekylvikt (g/mol) 201.27
MDL-nummer MFCD08690302
InChI-nyckel BQLXMVISWVMAID-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 4-1h-pyrazole-1-yl methylbenzyl amine, methyl 4-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine, 3vr
PubChem CID 18525877
IUPAC-namn N-metyl-l-[4-(pyrazol-l-ylmetyl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.27
Procent renhet 97%