Läs mer
N-metyl-[4-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)fenyl]metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-[4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 203.24 |
| Procent renhet | 95% |