Läs mer
N-Methyl-4-[4-[[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-2-pyridinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-4-[4-[([(3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]carbonyl)amino]phenoxy]-2-pyridinecarboxamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17F3N4O3/c1-25-19(29)18-12-17(9-10-26-18)31-16-7-5-14(6-8-16)27-20(30)28-15-4-2-3-13(11-15)21(22,23)24/h2-12H,1H3,(H,25,29)(H2,27,28,30) |
| Formel vikt | 430.1253 |