Läs mer
N-metyl-4-(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10543455
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10543455 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10543455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60346DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-4-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS 910037-07-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H23N3
MDL-nummer MFCD09025901
Kvantitet 1 g
Synonym n-methyl-4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 4-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine
InChI-nyckel NOEOYDRQGMQWID-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)N2CCCN(CC2)C
IUPAC-namn N-metyl-1-[4-(4-metyl-1,4-diazepan-1-yl)fenyl]metanamin
Molekylvikt (g/mol) 233.359
PubChem CID 18525907
Formel vikt 233.36
Procent renhet 97%