missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30474930
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474930 50 mg
30475495 100 mg
30474518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33424850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1219957-27-3
Molekylformel C8H12N4O . HCl
Molekylvikt (g/mol) 216.67
Synonym 1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride, 4,5,6,7-Tetrahydro-N-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride, N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride
IUPAC-namn N-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide;hydrochloride
LEDER Cl.CNC(=O)c1n[nH]c2CCNCc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O.ClH/c1-9-8(13)7-5-4-10-3-2-6(5)11-12-7;/h10H,2-4H2,1H3,(H,9,13)(H,11,12);1H
Formel vikt 216.0778
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.