Läs mer
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O.ClH/c1-9-8(13)7-5-4-10-3-2-6(5)11-12-7;/h10H,2-4H2,1H3,(H,9,13)(H,11,12);1H |
| Formel vikt | 216.0778 |