Läs mer
N-metyl-4-(5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3629743
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377204 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10143474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10377204 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61746CB
Kemiska identifierare
CAS 944450-83-3
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.245
MDL-nummer MFCD11109326
InChI-nyckel PBJZWGQLXKZEJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, methyl 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, 2-4-methyl aminomethyl phenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, methyl 4-5-methyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine
PubChem CID 26343642
IUPAC-namn N-metyl-1-[4-(5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)fenyl]metanamin
LEDER CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-4-(5-methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%