Läs mer
N-metyl-4-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10564994
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10564994 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10246004 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10564994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62746CB
Kemiska identifierare
CAS 912569-67-6
Molekylformel C13H15N3O
Molekylvikt (g/mol) 229.28
MDL-nummer MFCD09817536
InChI-nyckel DAHTXAIQFDPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 2-methyl-6-4-methylamino methyl phenoxy pyrazine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methyl amine
PubChem CID 24229697
IUPAC-namn N-metyl-1-[4-(6-metylpyrazin-2-yl)oxifenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(OC2=NC(C)=CN=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.28
Procent renhet 95%