missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-4-aminobutyric Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-4-aminobutyric Acid-d3 |
| CAS | 1215511-11-7 |
| Molekylformel | C5H8D3NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-(Trideuteriomethylamino)butanoic acid, 4-(Methyl-d3-amino)butanoic acid, 4-(Methyl-d3-amino)butyric acid, 4-(N-Methylamino)butanoic acid-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-4-aminobutyric acid, N-(Methyl-d3)-GABA, N-(Methyl-d3)-γ-aminobutyric acid, N-Methyl-4-aminobutyric acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-3-5(7)8/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NCCCC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?