Läs mer
N-metyl-[(4-bromtien-3-yl)metyl]aminhydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10215414
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10215414 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10613625 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10672855 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215414 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54296DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 944450-82-2
Molekylformel C6H9BrClNS
Molekylvikt (g/mol) 242.559
MDL-nummer MFCD09817483
InChI-nyckel GORGMQYTNXIOBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-bromothien-3-yl methyl amine hydrochloride, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 4-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 4-bromo 3-thienyl methyl methylamine, chloride, 4-bromo-thiophen-3-ylmethyl-methyl-amine hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride tech, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229540
IUPAC-namn 1-(4-bromtiofen-3-yl)-N-metylmetanamin;hydroklorid
LEDER CNCC1=CSC=C1Br.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 242.57
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk