Läs mer
N-metyl-(4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-5-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10744755
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744755 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10491464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10744755 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18146CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1031843-28-3
Molekylformel C12H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 202.257
MDL-nummer MFCD11109322
InChI-nyckel XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
PubChem CID 33589464
IUPAC-namn N-metyl-1-(4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-5-yl)metanamin
LEDER CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-5-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%